Learn More
Lithiumiodid, 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10606422
Lithiumiodid, 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606422
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10606422
Marke: Thermo Scientific Acros 203590500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10377-51-2
Summenformel ILi
Molekulargewicht (g/mol) 133.84
MDL-Nummer MFCD00011092
InChI-Schlüssel HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 66321
IUPAC-Name Lithium;iodid
SMILES [Li+].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1171.0°C
Chemischer Name oder Material Lithium iodide
Schmelzpunkt 446.0°C
Namenshinweis 99%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Granulat
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (on anhydrous substance) (Argentometry)
Strukturformel LiI
Fieser 01,615; 04,304; 05,410; 07,208; 09,283; 10,245; 11,300; 12,282; 15,185; 16,197; 17,85
Merck Index 15, 5591
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 165 g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, freely soluble in acetone
Formelmasse 133.85
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Dichte 3.49
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463242 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/06/2024 Catalog Number203590500,203592500
ChargennummerA0442515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number203590500,203592500
ChargennummerA0453565 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number203590500,203592500
ChargennummerA0398734 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number203590500,203592500
ChargennummerA0435729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2021 Catalog Number203590500,203592500
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium iodide, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: L-Limonene, 1, 8-Cineol, p-Cymene, D-Limonene
Name des Produkts
Lithiumiodid, 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >