Learn More
Lithiumhydroxidmonohydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10646072 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10646072
Marke: Fisher Chemical L/2300/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-66-3
Summenformel H3LiO2
Molekulargewicht (g/mol) 41.96
MDL-Nummer MFCD00149772
InChI-Schlüssel GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
IUPAC-Name Lithium;hydroxid;hydrat
SMILES [Li+].O.[OH-]
Spezifikation
Siedepunkt 920°C
Schmelzpunkt 462°C
Farbe Weiß
pH 12
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 1 kg
Formelmasse 41.95g/mol
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff