Learn More
Lithiumhydroxid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10728213
Lithiumhydroxid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10728213
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10728213
Marke: Thermo Scientific Acros 379181000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-65-2
Summenformel HLiO
Molekulargewicht (g/mol) 23.95
MDL-Nummer MFCD00011095
InChI-Schlüssel WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous
PubChem CID 3939
ChEBI CHEBI:33979
SMILES [Li+].[OH-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium hydroxide
Schmelzpunkt 462.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Merck Index 15,559
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 113g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
IUPAC-Name Lithium;hydroxid
Formelmasse 23.95
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.43
Dichte 1.4300g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium hydroxide anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Lithiumhydroxid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >