Learn More
Lithiumhexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Lithium sulfate is used to treat bipolar disorder. It is also used in ultrasound-type non-destructive testing because they are very efficient sound generators. It is also used in building blocks and chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium hexafluorophosphate |
Schmelzpunkt | 200°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 10 g |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 151.9 |
Geruch | Geruchsneutral |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z17K038 | Analysenzertifikat | 23/01/2025 | 011529.09,011529.18,011529.03 |
M22F019 | Analysenzertifikat | 20/12/2024 | 011529.09,011529.18,011529.03 |
U19G020 | Analysenzertifikat | 20/12/2024 | 011529.09,011529.18,011529.03 |
R11G017 | Analysenzertifikat | 20/12/2024 | 011529.09,011529.18,011529.03 |
N26H009 | Analysenzertifikat | 05/04/2024 | 011529.09,011529.18,011529.03 |