Learn More
Lithiumhexafluorphosphat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
57.10 € - 432.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 21324-40-3 |
---|---|
Summenformel | F6LiP |
Molekulargewicht (g/mol) | 151.91 |
MDL-Nummer | MFCD00011096 |
InChI-Schlüssel | AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | lithium hexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate v, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium 1:1, lithiumhexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate 1-, lipf6, lithium hexafluoroposphate, acmc-209fj7, ksc492g4h |
PubChem CID | 23688915 |
IUPAC-Name | Lithiumhexafluorphosphat |
SMILES | [Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10589623
|
Thermo Scientific Acros
191260050 |
5 g | Kunststoffflasche |
57.10 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10701091
|
Thermo Scientific Acros
191260250 |
25 g | Kunststoffflasche |
136.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10388933
|
Thermo Scientific
191261000 |
100 g | Kunststoffflasche |
432.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
21324-40-3 | |
151.91 | |
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N | |
23688915 | |
[Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F |
F6LiP | |
MFCD00011096 | |
lithium hexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate v, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium 1:1, lithiumhexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate 1-, lipf6, lithium hexafluoroposphate, acmc-209fj7, ksc492g4h | |
Lithiumhexafluorphosphat |
Spezifikation
Lithium hexafluorophosphate | |
Weiß | |
97.5% min. (ex Li) | |
LiPF6 | |
lithium hexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate v, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium 1:1, lithiumhexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate 1-, lipf6, lithium hexafluoroposphate, acmc-209fj7, ksc492g4h | |
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N | |
Lithiumhexafluorphosphat | |
23688915 | |
98% |
21324-40-3 | |
Rauchendes Pulver | |
F6LiP | |
MFCD00011096 | |
Solubility in water: hydrolysis | |
[Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F | |
151.91 | |
151.91 | |
Rein |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 244-334-7
- Lithium hexafluorophosphate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H372-Schädigt die Organe.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.