Learn More
Lithiumgranulat, 1 bis 6 mm (0.04 bis 0.2 Zoll), 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium |
Farbe | Grau |
Aussehen | Gray granules |
Prozentgehaltsbereich | 99% (Metals basis) |
Menge | 250 g |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Granular |