Learn More
Lithiumgranulat, 1 bis 6 mm (0.04 bis 0.2 Zoll), 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326637
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11326637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000733.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Natrium ist eine größere Verunreinigung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-93-2
Summenformel Li
Molekulargewicht (g/mol) 6.94
MDL-Nummer MFCD00134051
InChI-Schlüssel WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549
PubChem CID 3028194
ChEBI CHEBI:30145
IUPAC-Name Lithium
SMILES [Li]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium
Farbe Grau
Aussehen Gray granules
Dichte 0.53g/cm3 at 20°C
Menge 50 g
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Unter Argon
Prozentgehaltsbereich 99% (Metals basis)
Form Granular
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium granules
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.