Learn More
Lithiumfolie, 0.75 mm Dicke, 19 mm Breite, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424745
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 15424745
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010769.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7439-93-2 | Li | 6.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium foil
CAS 7439-93-2
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Summenformel Li
MDL-Nummer MFCD00134051
Synonym litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549
InChI-Schlüssel WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li]
IUPAC-Name Lithium
Molekulargewicht (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
ChEBI CHEBI:30145
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium foil
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.