Learn More
Lithiumfluorid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11366817
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-24-4
Summenformel FLi
Molekulargewicht (g/mol) 25.94
MDL-Nummer MFCD00011090
InChI-Schlüssel PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
SMILES [Li+].[F-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium fluoride
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metal basis)
IUPAC-Name Lithium;fluorid
Formelmasse 25.94
Geruch Odorless
Aussehen White powder