Learn More
Lithiumchlorid-Monohydrat, weißes Granulat, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
154.77 € - 488.43 €
Chemische Identifikatoren
CAS 16712-20-2
Summenformel ClH2LiO
Molekulargewicht (g/mol) 60.405
MDL-Nummer MFCD00011078
InChI-Schlüssel VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride hydrate, lithium chloride monohydrate, lithium chloride, monohydrate, lithiumchloridehydrate, hcl2lio, licl h2o, licl.h2o, acmc-1bre5, ksc182g6f, lithium chloride hydrate, puratronic
PubChem CID 23681138
IUPAC-Name Lithium;chlorid;hydrat
SMILES [Li+].O.[Cl-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11338017
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
022151.14
25 g
154.77 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11328017
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
022151.22
100 g
488.43 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Lithium chloride monohydrate is used as a precursor in the production of lithium metal and other lithium compounds. It acts as a welding agent for aluminum, salt bath for heat -treatment by low temperature and soldering techniques. It is also used as a tracer for chemical products viz. denaturation of wine. For absorbers, it is an absorption and disinfection reagent as well as desiccant for air conditioner.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
Lithiumchlorid-Monohydrat, weißes Granulat, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals