Learn More
Lithiumchlorid, 99 %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10236830
Lithiumchlorid, 99 %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10236830
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10236830
Marke: Thermo Scientific Acros 199885000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Lithiumchlorid, 99 %, ClLi, CAS-Nummer 7447-41-8, Chlor de Lithium, Chlorku Litu Politur, Chlorku Litu, Lithiumchlorid-Licl, Lithiumchlorid, LiCl, Luthiumchlorid, Lithiumchlorid, Lithiumchlorid, Chlorolithium, 500 g, Carbonat (als Li2CO3):< 0,03 % (typisch), 98,5 % min. (Argentometrie)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-41-8
Summenformel ClLi
Molekulargewicht (g/mol) 42.39
MDL-Nummer MFCD00011078
InChI-Schlüssel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC-Name Lithium(1+)-Chlorid
SMILES [Li+].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1382.0°C
Chemischer Name oder Material Lithium Chloride
Schmelzpunkt 605.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Granulat
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Strukturformel LiCl
Fieser 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194
Merck Index 15,5584
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 832g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols, ether, pyridine,, nitrobenzene and acetone
Formelmasse 42.38
Reinheit (%) 99%
Güte Analytisch
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (400°C, 4 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.06
Dichte 2.0600g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462680 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2024 Catalog Number199885000,199880020,199880100,199881000
ChargennummerA0451519 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog Number199885000,199880020,199880100,199881000
ChargennummerA0426839 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2023 Catalog Number199885000,199880020,199880100,199881000
ChargennummerA0453556 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number199885000,199880020,199880100,199881000
ChargennummerA0451531 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number199885000,199880020,199880100,199881000
Produktidentifikator
  • Lithium chloride, anhydrous
Name des Produkts
Lithiumchlorid, 99 %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >