Learn More
Lithiumbromid, wasserfrei, min. 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Pharmaceuticals, air-conditioning, humectant, drying agent, batteries, low temperature heat-exchange mediumLithium bromide is used for reconstitution of brines, as swelling agent for proteins and as electrolyte component in lithium battery. Used as brazing and welding flux. Lithium bromide is used as catalyst for the condensation of carbonyl compounds with active methylene compounds in the absence of solvent, operating medium for air-conditioning and industrial drying system. Also used in manufacturing pharmaceuticals and alkylation process. It also plays an important role in the synthesis of dihydropyrimidinones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1265°C |
Chemischer Name oder Material | Lithium bromide, anhydrous |
Schmelzpunkt | 550°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. |
Löslichkeitsinformationen | Very soluble in water and alcohol. Soluble in methanol,acetone,and glycol. Slightly soluble in pyridine. |
Formelmasse | 86.85 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
U03J002 | Analysenzertifikat | 15/08/2023 | 013408.36,013408.22,013408.0E |
10243707 | Analysenzertifikat | 13/10/2022 | 013408.36,013408.22,013408.0E |
P02I034 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 013408.36,013408.22,013408.0E |
P02I032 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 013408.36,013408.22,013408.0E |
N07D006 | Analysenzertifikat | 28/12/2021 | 013408.36,013408.22,013408.0E |
Sicherheit und Handhabung
- Lithium bromide, anhydrous
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P330-Mund ausspülen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Lithium bromide