Learn More
Lithiumborhydrid, 4 M (10 Gew.%)-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
112.56 € - 575.87 €
Spezifikation
CAS 16949-15-8, 109-99-9
Summenformel BH4Li
Strukturformel LiBH4
MDL-Nummer MFCD00011088
Flammpunkt −21 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10752767
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
428881000
100 ml AcroSeal™ Glasflasche
112.56 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10159639
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
428888000
800 mL AcroSeal™ Glasflasche
575.87 €
800 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
16949-15-8, 109-99-9
LiBH4
−21 °C
Borat 1-, Tetrahydro-, Lithium, Lithiumhydroborat, Lithotab Borhydrid, Lithium-1+-Ionenboranuid, Lithiumborhydrid, 2.0 M in THF, Borat 1-, Tetrahydro-, Lithium 1:1, bh4li, lithium 1+ ion boranuide, lithium borohydride 2.0 m in thf, borate 1-, tetrahydro-, lithium 1:1
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Lithium;borat(1-)
20722760
0.89
BH4Li
MFCD00011088
15,5581
Löslichkeit in Wasser: zerfällt.
[Li+].[BH4-]
21.78
21.77
0.8900 g/ml
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz Leicht entzündliche Flüssigkeiten oder Dämpfe. In Berührung mit Wasser entstehen brennbare Gase, die sich spontan entzünden können. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Kann die Atemwege reizen. Verdacht auf krebserregende Wirkung. Reagiert heftig mit Wasser. Kann explosionsfähige Peroxide bilden. Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen.
GHS-P-Satz Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 241-021-7
Produktidentifikator
  • Lithium borohydride, 4M (10 wt.%) solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.