Learn More
Bis-(trimethylsilyl)-lithiumamid, 1 M Lösung in THF/Ethylbenzol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 347701000
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Bis-(trimethylsilyl)-lithiumamid | |
4039-32-1, 109-99-9, 100-41-4 | |
0.8900 g/ml | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
MFCD00008261 | |
04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194 | |
Lithiumbistrimethylsilylamid, Lithiumhexamethyldisilazid, Lithium-bis-trimethylsilyl-Amid, Lithium-bis-Trimethylsilyl-Azanid, Lithium-bis-Trimethylsilylamid, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide | |
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N | |
Lithium; Bis(trimethylsilyl)azanid | |
2733832 | |
18 bis 22 % aktive Base (als LiNSi) |
1 M-Lösung in THF/Ethylbenzol | |
Gelb bis Braun | |
−21 °C | |
C6H18LiNSi2 | |
100 ml | |
0.89 | |
Solubility in water: decomposes | |
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C | |
167.33 | |
167.33 | |
Trübe Lösung |
Sicherheit und Handhabung
- Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF/Ethylbenzene
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.