Learn More
Lithium-Bis(trifluormethylsulfonyl)imid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
71.05 € - 234.17 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 90076-65-6 |
---|---|
Summenformel | C2F6LiNO4S2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 287.075 |
MDL-Nummer | MFCD00210017 |
InChI-Schlüssel | QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | lithium bis trifluoromethanesulfonyl imide, lithium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, lithium bis trifluoromethanesulphonyl imide, litfsi, lithium bis trifluoromethylsulfonyl azanide, lithium bis trifluoromethylsulfonyl imide, bis trifluoromethane sulfonimide lithium salt, bistrifluoromethanesulfonimide lithium salt, lithium bis trifluoromethanesulfonyl amide, lithium triflimide |
PubChem CID | 3816071 |
IUPAC-Name | Lithium;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanid |
SMILES | [Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11372379
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27307.09 |
10 g |
71.05 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11382379
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27307.18 |
50 g |
234.17 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is used in the preparation of chiral imidazolium salt through an anion metathesis of the corresponding triflate organic electrolyte-based lithium batteries. It finds application in the preparation of rare-earth Lewis acid catalysts. It is also useful in primary and secondary lithium cells using organic liquid electrolytes and polymer batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenLithium-bis(trifluoromethylsulfonyl)imid wird bei der Herstellung chiraler Imidazoliumsalze mittels Anionenmetathese des entsprechenden Triflats organischer elektrolytbasierter Lithiumbatterien verwendet. Findet Anwendung in der Herstellung von Seltenerd-Lewissäure-Katalysatoren. Ist auch in primären und sekundären Lithiumzellen mit organischen Flüssigelektrolyten und Polymerbatterien nützlich.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
90076-65-6 | |
287.075 | |
QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N | |
3816071 | |
[Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
C2F6LiNO4S2 | |
MFCD00210017 | |
lithium bis trifluoromethanesulfonyl imide, lithium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, lithium bis trifluoromethanesulphonyl imide, litfsi, lithium bis trifluoromethylsulfonyl azanide, lithium bis trifluoromethylsulfonyl imide, bis trifluoromethane sulfonimide lithium salt, bistrifluoromethanesulfonimide lithium salt, lithium bis trifluoromethanesulfonyl amide, lithium triflimide | |
Lithium;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanid |
Spezifikation
Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide | |
234°C to 238°C | |
(CF3SO2)2NLi | |
UN2923 | |
lithium bis trifluoromethanesulfonyl imide, lithium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, lithium bis trifluoromethanesulphonyl imide, litfsi, lithium bis trifluoromethylsulfonyl azanide, lithium bis trifluoromethylsulfonyl imide, bis trifluoromethane sulfonimide lithium salt, bistrifluoromethanesulfonimide lithium salt, lithium bis trifluoromethanesulfonyl amide, lithium triflimide | |
QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N | |
Lithium;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanid | |
3816071 | |
≥98% |
90076-65-6 | |
C2F6LiNO4S2 | |
MFCD00210017 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in water. | |
[Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F | |
287.075 | |
287.08 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H311-H314-H373
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen.
P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H311-H314-H373
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 415-300-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide