Learn More
Lithium-Aluminium-Hydrid, 1 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
47.34 € - 235.17 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium Aluminum hydride |
---|---|
Farbe | Grau |
CAS | 16853-85-3, 109-99-9 |
Summenformel | AlH4Li |
Strukturformel | LiAlH4 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10043682
|
Thermo Scientific Acros
199491000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
47.34 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10376962
|
Thermo Scientific Acros
199498000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
235.17 €
800 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
ReduktionsreagenzSpezifikation
Lithium Aluminum hydride | |
16853-85-3, 109-99-9 | |
LiAlH4 | |
01,581; 02,242; 03,176; 04,291; 05,382; 06,325; 07,196; 08,286; 09,274; 10,236; 11,289; 12,272; 13,61; 14,190; 15,184; 16,133; 17,162 | |
15, 344 | |
Solubility in water: vigorous reaction. | |
[Li+].[AlH4-] | |
37.95 | |
37.95 | |
0.9 | |
Trübe Lösung |
Grau | |
AlH4Li | |
MFCD00011075 | |
0.9000g/mL | |
lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride | |
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N | |
Aluminium;Lithium;Hydrid | |
21226445 | |
3.9 to 4.5% (as LiAlH4) | |
−17°C |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Leicht entzündliche Flüssigkeiten oder Dämpfe. In Berührung mit Wasser entstehen brennbare Gase, die sich spontan entzünden können. Kann explosionsfähige Peroxide bilden. Verdacht auf krebserregende Wirkung. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Gefahr
- Lithium aluminium hydride, 1M solution in THF
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.