Learn More
Lithiumacetat-Dihydrat, purum p.a, ≥97.0% (NT), Honeywell™
Artikelnummer. 15666040 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15666040
Marke: Honeywell Research Chemicals 62395250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
purum p.a., kristallisiert, ≥97.0 % (NT)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6108-17-4
Summenformel C2H7LiO4
Molekulargewicht (g/mol) 102.014
MDL-Nummer MFCD00066949
InChI-Schlüssel IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Synonym Lithiumacetatdihydrat, Lithiumacetatdihydrat, Reagenzienqualität, Lithotab-Acetat-Ionendihydrat, Essigsäure Lithium-Salz-Dihydrat, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
PubChem CID 23666338
IUPAC-Name Lithium;acetat;dihydrat
SMILES [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumacetatdihydrat
Schmelzpunkt 53 °C bis 56 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Strukturformel CH3COOLi · 2H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3564320
Formelmasse 102.02 mol
Reinheit (%) ≥97.0 % (NT)
Geruch Keine Daten
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.3 g/cm3