Learn More
Lithium, ≥99 %, Granulat, trocken, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10481251
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-93-2
Summenformel Li
Molekulargewicht (g/mol) 6.94
MDL-Nummer MFCD00134051
InChI-Schlüssel WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549
PubChem CID 3028194
ChEBI CHEBI:30145
IUPAC-Name Lithium
SMILES [Li]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 180,0 °C
Siedepunkt 1340.0°C
Dichte 0.5300g/mL
Prozentgehaltsbereich 99+%
Menge 25 g
Fieser 01,570; 03,174; 04,286; 05,376; 10,234; 11,286; 13,157; 15,184; 17,161
Merck Index 15, 5576
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming lioh and hydrogen, soluble in liquid ammonia and acids, decomposes in alcohol
Formelmasse 6.94
Reinheit (%) ≥99%
Form Granulate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Lithium, ≥99 %, Granulat, trocken, Thermo Scientific Chemicals >