Learn More
Lisuride maleate, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18712594
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
DA receptor agonist; antiparkinson's agent.
Dopamine receptor agonist and anti-Parkinson's agent. Displays high affinity for D2, D3 and D4 receptors along with 5-HT1A. Exhibits some 5-HT2B receptor antagonist properties. Decreases prolactin release; reduces inflammatory mediators such as TNF-α and IL6. Exhibits anticonvulsive effects. Acts similar to bromocriptine (Cat. No. 0427).
Chemische Identifikatoren
CAS 19875-60-6
Summenformel C24H30N4O5
Molekulargewicht (g/mol) 454.527
InChI-Schlüssel CVQFAMQDTWVJSV-BAXNFHPCSA-N
Synonym lisuride maleate, 1,1-diethyl-3-8alpha-6-methyl-9,10-didehydroergolin-8-yl urea 2z-but-2-enedioate
PubChem CID 25137867
ChEBI CHEBI:31776
IUPAC-Name 3-[(6aR,9S)-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]-1,1-diethylurea;(Z)-but-2-enedioate;hydron
SMILES [H+].[H+].CCN(CC)C(=O)NC1CN(C2CC3=CNC4=CC=CC(=C34)C2=C1)C.C(=CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lisuride maleate
Menge 10 mg
Formelmasse 446.55
Reinheit (%) >99%