Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Liquidief-Probenehmer
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8010008 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
190 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
missing translation for 'unitSize'
20 Stück
Artikelnummer. 11965626
missing translation for 'mfr': Sampling Systems™ 8050H500S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Verwendung mit Flüssigkeiten geringer Viskosität. Der Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiThief-Probenehmer ist im Prinzip eine große Spritze, die die Flüssigkeit in den Probenehmer zieht. Je weiter der Griff gezogen wird, desto größer ist das Probenvolumen.
Hauptmerkmale:
  • In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 konforme Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Bereichen (nur in den Längen 500 mm und 1000 mm)
  • In 3 verschiedenen Größen erhältlich
Handhabung:
  • Stecken Sie den Probenehmer in das Produkt.
  • Ziehen Sie den Griff in der gewünschten Tiefe nach oben. Je weiter der Griff gezogen wird, desto größer ist das Probenvolumen.
  • Entnehmen Sie den Probenehmer aus dem Produkt.
  • Drücken Sie den Griff nach unten, um die Probe auszuwerfen.
Warum sollten Sie einen SteriWare™ Einweg-Probenehmer verwenden?
  • Keine Kreuzkontamination – Alle SteriWare™ Geräte können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
  • Keine Reinigung erforderlich – Im Gegensatz zu einem wiederverwendbaren Probenehmer können Sie ein SteriWare™ Produkt sofort verwenden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer kostspieligen Reinigungsvalidierung.
  • Hohe Qualität– Unsere SteriWare™ Produkte werden in einem Reinraum der Klasse 100,000 in England hergestellt/geformt/verpackt. Weitere Informationen finden Sie im Konformitätszertifikat und im technischen Datenblatt des Produkts.
  • Vollständige Dokumentation – Wir können eine vollständige chargenspezifische Dokumentation für alle SteriWare™ Produkte bereitstellen. Dazu gehören Konformitätszertifikate und Bestrahlungszertifikate (sofern zutreffend). Die Chargennummer ist auf jedem Beutel und Karton deutlich aufgedruckt.
  • Kostengünstig – Durch den Wechsel zu einem SteriWare™ Gerät entfällt die Notwendigkeit der Reinigungsvalidierung, wodurch Zeit und Geld gespart wird.
  • Steril erhältlich – Die meisten SteriWare™ Produkte sind mit Gamma- oder Elektronenstrahl auf SAL10 vorsterilisiert erhältlich-6.
Spezifikation
Produkttyp LiquiThief
Material HDPE
Kapazität (metrisch) 100 ml
Einwegprodukt Ja
Sterilität Steril
Außendurchmesser (metrisch) 21 mm
Länge (metrisch) Welle 500 mm