Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Liquidief-Probenehmer
BIOPHARMA
Ideal für die Verwendung mit Flüssigkeiten geringer Viskosität. Der Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiThief-Probenehmer ist im Prinzip eine große Spritze, die die Flüssigkeit in den Probenehmer zieht. Je weiter der Griff gezogen wird, desto größer ist das Probenvolumen.
Marke:  Sampling Systems™ 8050H-1000S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11985626
  • 276.00 € / 20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
LiquiThief
190 ml
Steril
21 mm
HDPE
Ja
Geeignet für Flüssigkeiten wie Wasser und leichte Öle
1000 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer120822 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/12/2024 Catalog Number8050H-1000S
Chargennummer119379 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/10/2024 Catalog Number8050H-1000S
Chargennummer118578 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/09/2024 Catalog Number8050H-1000S
Chargennummer117953 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/05/2024 Catalog Number8050H-1000S
Chargennummer117580 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2024 Catalog Number8050H-1000S
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Liquidief-Probenehmer > Fassungsvermögen: 190 ml; steril