Learn More
Liquiritigenin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17730679 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 17730679
Marke: Thermo Scientific Acros 469812500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Alpha-Vektor LIQUIRITIGENIN
Chemischer Name oder Material Liquiritigenin
CAS 578-86-9
Farbe Beige bis weiß
Siedepunkt 530°C (760 mmHg)
Infrarotspektrum Conforms
Verpackung Glasflasche
Summenformel C15 H12 O4
MDL-Nummer 00287289
Menge 250 mg
Synonym 4 ',7-Dihydroxyflavanone
Molekulargewicht (g/mol) 256.26
Physikalische Form Crystals or Powder