Learn More
Liquiritigenin, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Alpha-Vektor | LIQUIRITIGENIN |
| Chemischer Name oder Material | Liquiritigenin |
| CAS | 578-86-9 |
| Farbe | Beige bis weiß |
| Siedepunkt | 530°C (760 mmHg) |
| Infrarotspektrum | Conforms |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C15 H12 O4 |
| MDL-Nummer | 00287289 |
| Menge | 1 g |
| Mehr anzeigen |