Learn More
Buerkle™ LiquiMobil™ Durchflussanzeige
Artikelnummer. p-8002314 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10369720
Marke: Buerkle™ 87201005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Liefert eine präzise optische Indikation der Durchflussgeschwindigkeit von Flüssigkeiten und Gasen. Buerkle™ LiquiMobil™ Durchflussindikatoren reduzieren aufgrund der einfachen Anpassung deutlich den Wasserverbrauch in Kühlsystemen.
Durchflussindikatoren liefern eine genaue visuelle Anzeige der Fließgeschwindigkeit von Flüssigkeiten oder Gasen, die durch die Schlauchverbindungsstücke fließen. LiquiMobil-Durchflussanzeigen, hergestellt aus Styrol-Acrylonitril (SAN)-Harz, sind ideal für Kühlsysteme und tragen durch wirksamere Überwachung des Durchflusses zum verminderten Wasserverbrauch bei.
  • Für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 6 bis 11 mm
  • Druckbeständig bis maximal 2 bar
  • Länge mit Tüllen 88 mm, Höhe 40 mm, Breite 15 mm
  • Farbkodierung – Blau, Rot und Schwarz erhältlich
  • Maximale Anwendungstemperatur von LiquiMobil SAN +30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ LiquiMobil Durchflussanzeige
Float Material Polypropylene
Nenndruck 2 bar
Farbe Blau
Flussratenbereich 150 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Kühlsysteme, hilft bei der Reduzierung des Wasserverbrauchs, geeignet für Lebensmittel
Höhe (metrisch) 40 mm
Länge (metrisch) 88 mm
Breite (metrisch) 15 mm
Gewicht (metrisch) 0,02 kg