Learn More
Buerkle™ LiquiMobil™ Durchflussanzeige
Liefert eine präzise optische Indikation der Durchflussgeschwindigkeit von Flüssigkeiten und Gasen. Buerkle™ LiquiMobil™ Durchflussindikatoren reduzieren aufgrund der einfachen Anpassung deutlich den Wasserverbrauch in Kühlsystemen.
Marke:  Buerkle™ 8720-1003
9.24 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10034140
  • 15.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Durchflussindikatoren liefern eine genaue visuelle Anzeige der Fließgeschwindigkeit von Flüssigkeiten oder Gasen, die durch die Schlauchverbindungsstücke fließen. LiquiMobil-Durchflussanzeigen, hergestellt aus Styrol-Acrylonitril (SAN)-Harz, sind ideal für Kühlsysteme und tragen durch wirksamere Überwachung des Durchflusses zum verminderten Wasserverbrauch bei.
  • Für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 6 bis 11 mm
  • Druckbeständig bis maximal 2 bar
  • Länge mit Tüllen 88 mm, Höhe 40 mm, Breite 15 mm
  • Farbkodierung – Blau, Rot und Schwarz erhältlich
  • Maximale Anwendungstemperatur von LiquiMobil SAN +30 °C
Spezifikation
Spezifikation
LiquiMobil Durchflussanzeige
Schwarz
Geeignet für Kühlsysteme, hilft bei der Reduzierung des Wasserverbrauchs, geeignet für Lebensmittel
88 mm
0,8 kg
2 bar
150 ml/min
40 mm
15 mm
Videos
  • Buerkle Flow Indicator
    Buerkle Flow Indicator
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Flow Indicator
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Flyers
    Zertifikate
    Sonderangebote
    Sonderangebote
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
      Aktionscode: 24155
      Gültig bis zum2025-04-30
      Tage
      37
      Stunden
      12
      Minuten
      42
      Sekunden
      13
      Top-Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Buerkle™ LiquiMobil™ Durchflussanzeige > Gewicht:0,8 kg; Farbe:Schwarz