Learn More
Buerkle™ HDPE-Einweg-Probennehmer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit diesem Probenehmer können Proben von hochflüssigen bis zu leicht viskosen Flüssigkeiten entnommen werden. Buerkle™ LiquiDispo™ Einweg-Probenehmer verfügen über einen ergonomischen Griff, der die Entnahme von Proben erleichtert. Wie mit einer Spritze können bis zu 200 ml entnommen werden.
Marke:  Buerkle™ 5393-1120
136.76 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10013872
  • 182.00 € / 20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vermeidet Kreuzkontamination mit anderen Proben und komplizierte, zeitraubende und teure Reinigung
  • HDPE
  • Durchmesser 21 mm
  • 20 Stück pro Packung, einzeln verpackt
  • Ergonomischer Griff
  • Keine Versiegelungen
  • HDPE
  • Im Reinraum hergestellt
  • Optional sterilisiert durch Gammastrahlen
  • Durchmesser: 21 mm
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer
Not Autoclavable
100 mL
Unsteril
21 mm
HDPE
3.38 oz.
Ja
Für geringviskose Flüssigkeiten bis etwa 10.000 cP
500 mm
Videos
  • Buerkle - Disposable samplers LiquiDispo and ViscoDispo
    The disposable samplers can be used to take samples from highly liquid to high-viscosity media.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Disposable samplers LiquiDispo and ViscoDispo
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Flyers
    Brochures
    Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer250974 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/03/2025 Catalog Number5393-1120
    Chargennummer243623 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/09/2024 Catalog Number5393-1120
    Chargennummer241599 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/05/2024 Catalog Number5393-1120
    Chargennummer250610 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number5393-1120
    Chargennummer244878 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number5393-1120
    Name des Produkts
    Buerkle™ HDPE-Einweg-Probennehmer > Unsterilisiert; Fassungsvermögen:100 ml; Länge:500 mm; für Flüssigkeiten