Learn More
Thermo Scientific™ Kits für die Zufuhr von Flüssigproben für iCAP™ 7000 Serie ICP-OES-Systeme
Mit den vorkonfigurierten Thermo ScientificTM Kits für die Zufuhr von Flüssigproben profitieren Sie von einer höheren Flexibilität und einer hochpräzisen Probenzufuhr.
2595.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | ICP-OES-Systeme der iCAP 7000 Serie |
---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16461155
|
Thermo Scientific™
842312052231 |
iCAP 7000 Duo Kit für Proben mit hohem Feststoffgehalt |
2595.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Mit diesem umfangreichen Sortiment an vorkonfigurierten Thermo Scientific™ Plug-and-Play-Kits für die Zufuhr von Flüssigproben können Sie eine Vielzahl von Probenmatrices mit dem Thermo Scientific™ iCAP™ 7000 Serie ICP-OES-System analysieren und profitieren dabei von einer höheren Flexibilität. Speziell für Proben mit hohem Feststoffanteil sowie mit organischen bzw. flüchtigen organischen Stoffen und Flusssäure(HF-)haltige Proben sind optionale Kits erhältlich; eine präzise, genaue Probenzufuhr ist jederzeit gewährleistet.
Probenzufuhr-Kits ermöglichen eine höhere FlexibilitätWässrig
Dieses Kit für die Zufuhr wässriger Proben ist standardmäßig im Lieferumfang aller iCAP 7000 Serie ICP-OES-Modelle enthalten und ist ideal für Probenlösungen mit einem relativ niedrigen Säuregehalt (mit Ausnahme von Flusssäure (HF)) oder mit bis zu 3 % m/V gelösten Feststoffen.
Der in diesem Kit enthaltene konzentrische Zerstäuber aus Glas ist aufgrund der Verstopfungsgefahr nicht für Lösungen mit großen Schwebstoffen geeignet.
Hoher Feststoffanteil
Bei Meerwasser-, Sole- und Grundwasserproben sowie geochemischen Proben und Fusionsmischungen, die Feststoffpartikel in Suspension enthalten (bis zu 20 % m/V gelöste Feststoffe), sollte das High Solids-Kit verwendet werden, damit es zu keiner Verstopfung kommt. In Kombination mit einem Argon-Befeuchter ermöglicht dieses Kit längere Analysezeiten ohne Drift.
organisch
Dieses Probenzufuhr-Kit wird für Proben empfohlen, die relativ schwer flüchtige organische Lösungsmittel wie Xylol, Toluol, Testbenzin und Kerosin enthalten. Diese Lösungsmittel werden zumeist als Verdünnungsmittel für die Analyse von Schmierölen verwendet, einschließlich Additivkomponenten in Öl aus erster Pressung und Abriebmetallen in Altöl.
Flüchtig organisch
Bei petrochemischen Analysen werden häufig flüchtige organische Lösungsmittel wie Alkohole, Benzine und Naphtha sowohl aus Nebenprodukten wie Kunststoffen als auch aus Erdöl selbst nachgewiesen. Mit dem Kit zur Handhabung flüchtiger organischer Proben wird die optimale Analysekonfiguration durch Verminderung der Lösungsmittelfracht im Plasma bereitgestellt.
HF
Unkomplexierte Flusssäure (HF) wird in der Regel zusammen mit einigen Arten von Hochtemperatur-Legierungen während der Analyse von geologischen Proben, Böden, Sedimenten, Keramik, Ziegelsteinen und Zement gewonnen. Das HF-resistente Kit wurde zur Handhabung solcher Probenlösungen entwickelt.
Weitere Steigerung der Leistungsfähigkeit durch hochpräzise Probenzufuhr-Kits
Genauso wie unsere Analysatoren sind auch unsere Probenzufuhr-Kits auf ein Höchstmaß an Komfort, Anwenderfreundlichkeit und Präzision ausgelegt.
- Bei allen Probenzufuhr-Kits handelt es sich um selbst justierende Plug-and-play-Geräte; dies erleichtert die laufende Wartung
- Das halb zerlegbare Brennermodul rastet einfach ein; eine wechselseitige Verriegelung von Brennermodul und System sorgt für gasdichte Verbindungen
- Das mittlere Röhrchen kann abgenommen werden, ohne dass der Brenner mit entfernt werden muss; die wartungs- und reinigungsbedingte Stillstandszeit minimiert sich dadurch erheblich
Informationen zur Bestellung
Die Schläuche der Peristaltikpumpe müssen zusätzlich zu den Probenzufuhr-Kits separat bestellt werden.
Spezifikation
ICP-OES-Systeme der iCAP 7000 Serie |