Learn More
Agilent BioTek LHC SECURE base software configuration offers PC c
Dual-Modus-Steuerung - Ausführen von Protokollen vom PC oder der Gerätetastatur aus
Marke: Agilent BioTek LHC2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Vollständige PC-Steuerung für Agilent BioTek MultiFlo Mikrotiterplatten-Dispenser mit Assay-spezifischer Protokollanforderungsdefinition in einer vertrauten Windows-Umgebung.
- Intuitive StepWise Protokollerstellung mit einer unbegrenzten Anzahl von Methoden
- Erstellen und Ausführen von Protokollen vom PC oder Herunterladen auf das Tastenfeld des Geräts
- Automatische Protokollvalidierung zur fehlerfreien Sicherheit
- Drucken der Protokollparameter für eine sichere Aufbewahrung der Datensätze zur Gewährleistung der GLP-Konformität
- Benutzerdefinierte Wartungserinnerungen für eine kontinuierliche Geräteleistung in stark frequentierten Laboren
- Unterstützt Biostack-Integrationen für hohe Durchsatzanforderungen
- Sicherheitsrelevanter Schutz für heruntergeladene Protokolle
- Parallele Steuerung mehrerer Geräte