Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Lipopolysaccharid (LPS)-Lösung (500X)
Click to view available options
Menge:
100 μl
4 x 100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
4 Stück
Beschreibung
- Eine gebrauchsfertige Lösung LPS aus Escherichia coli 026:B6 in wässriger Lösung
- LPS ist ein Hauptbestandteil der Zellwand von gramnegativen Bakterien
- Es ist hochimmunogen und bewirkt eine starke Aktivierung von Immunzellen mit dem CD14/TLR4/MD2-Rezeptorkomplex
- Zur Verwendung bei In-vitro-Kulturen von B-Zellen, Monozyten, Makrophagen und anderen Zellen, die auf LPS reagieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | B-Zellen, Monozyten, Makrophagen und andere Zellen, die auf LPS reagieren. |
| Konzentration | 500 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | LPS-Lösung |
| Sterilität | Steril |
| Produktlinie | eBioscience |
| Menge | 100 μl |