Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ Reagenz zur Stammtransfektion
Das Lipofectamine Transfektionsreagenz für Stammzellen wurde dahingehend optimiert, dass es maximale Effizienz bei minimaler frühzeitiger Differenzierung in einer Vielzahl von Stammzellen aufweist. Es kann DNA-, RNA- und Cas9-Ribonukleoprotein-Komplexe (RNP) gemeinsam freigeben.
Marke:  Invitrogen™ STEM00008
507.40 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15793407
  • 602.00 € / 0.75 Milliliter
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Stammzelle
Lipid-basierte Transfektion
Lipofectamine™
0,75 mL
Raumtemperatur
Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern.
Zellen
Transfektion
Transfektionsreagenz
Nein
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2804801 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSTEM00008
Chargennummer2828154 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSTEM00008
Chargennummer2839285 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSTEM00008
Chargennummer2859647 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSTEM00008
Chargennummer2878130 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSTEM00008
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Lipofectamine™ Reagenz zur Stammtransfektion > 0,75 mL