Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ MessengerMAX™ Transfektionsreagenz
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15374584
Click to view available options
Menge:
0,1 ml
0.3mL
0,75 ml
1,5 ml
15mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
0.30 Milliliter
0.75 Milliliter
1.50 Milliliter
15 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15374584
Marke: Invitrogen™ LMRNA150
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Lipofectamine™ MessengerMAX™ Transfektionsreagenz
Lipofectamine MessengerMAX mRNA Transfection Reagent delivers amazing mRNA transfection efficiency, enabling improved application outcomes and more biologically relevant research. That's because our novel lipid-based technology is optimized for efficient mRNA transfection without the nuclear entry step that is required with DNA. When combined with our mMESSAGE mMACHINE T7 mRNA Kit with CleanCap Reagent AG, superior mRNA expression is achievable in a wide range of cell types.
Das Lipofectamine™ MessengerMAX mRNA Transfektionsreagenz bietet eine herausragende Transfektionseffizienz in Neuronen und einem breiten Spektrum von Primärzellen, was verbesserte Anwendungsergebnisse und biologisch relevantere Forschung ermöglicht. Das liegt daran, dass unsere neuartige Lipid-Nanopartikel-Technologie für die Lieferung der höchstmöglichen mRNA-Menge optimiert ist, ohne dass der für die DNA erforderliche nukleäre Eingabeschritt erforderlich ist.
Transfizieren Sie mehr prädiktive Zellmodelle erfolgreich mit einem Reagenz, das Folgendes bietet:
  • Herausragende Transfektionseffizienz in Neuronen und primären Zelltypen
  • Schnellere Proteinexpression ohne Risiko einer genomischen Integration
  • Bis zu 10-mal höhere Spaltung mit mRNA CRISPRs
    Ermöglichen hohe Transfektionseffizienz in neuartigen Anwendungen zur Genom-Editierung
    Das Lipofectamine™ MessengerMAX™ Reagenz erhöht die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Spaltung und Rekombination mit GeneArt™ CRISPR Nuklease-mRNA durch hocheffiziente Transfektion, wodurch letztendlich die Effizienz genetischer Modifikationen maximiert und die nachgelagerten Prozesse vereinfacht werden.
    Effiziente Transfektion von schwer transfizierbaren Zellen
    Das Lipofectamine™ MessengerMAX™ Reagenz wurde entwickelt, um eine höhere Menge an mRNA in Neuronen und ein breites Spektrum schwer zu transfizierender Primärzellen zu transfizieren. Dadurch entfällt die Notwendigkeit von Elektroporation oder Viren und eine mehr als 2-fache Verbesserung der Transfektionseffizienz im Vergleich zu anderen lipidbasierten Reagenzien wird erreicht.
    Nutzung der Vorteile von mRNA-Transfektion
    Die Transfektion von mRNA erfordert keine nukleare Aufnahme, was zu einer schnelleren Proteinexpression als bei DNA-Transfektion führt, da die Translation von mRNA im Zytoplasma stattfindet. Außerdem besteht kein Risiko der genomischen Integration von mRNA, und die Transfektionseffizienz ist unabhängig vom Zellzyklus.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
    Zelltyp Etablierte Zelllinien, Neuronale Zellen, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen
    Format 6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
    Probentyp mRNA
    Transfection Technique Lipid-basierte Transfektion
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion
    Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
    Produktlinie Lipofectamine
    Produkttyp Transfektionsreagenz
    Menge 15mL
    Serum-kompatibel Ja
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.