Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ MessengerMAX™ Transfektionsreagenz
Lipofectamine™ MessengerMAX™ Transfektionsreagenz
Marke: Invitrogen™ LMRNA015
924.42 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Lipofectamine™ MessengerMAX mRNA Transfektionsreagenz bietet eine herausragende Transfektionseffizienz in Neuronen und einem breiten Spektrum von Primärzellen, was verbesserte Anwendungsergebnisse und biologisch relevantere Forschung ermöglicht. Das liegt daran, dass unsere neuartige Lipid-Nanopartikel-Technologie für die Lieferung der höchstmöglichen mRNA-Menge optimiert ist, ohne dass der für die DNA erforderliche nukleäre Eingabeschritt erforderlich ist.Transfizieren Sie mehr prädiktive Zellmodelle erfolgreich mit einem Reagenz, das Folgendes bietet:
Ermöglichen hohe Transfektionseffizienz in neuartigen Anwendungen zur Genom-Editierung
Das Lipofectamine™ MessengerMAX™ Reagenz erhöht die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Spaltung und Rekombination mit GeneArt™ CRISPR Nuklease-mRNA durch hocheffiziente Transfektion, wodurch letztendlich die Effizienz genetischer Modifikationen maximiert und die nachgelagerten Prozesse vereinfacht werden.
Effiziente Transfektion von schwer transfizierbaren Zellen
Das Lipofectamine™ MessengerMAX™ Reagenz wurde entwickelt, um eine höhere Menge an mRNA in Neuronen und ein breites Spektrum schwer zu transfizierender Primärzellen zu transfizieren. Dadurch entfällt die Notwendigkeit von Elektroporation oder Viren und eine mehr als 2-fache Verbesserung der Transfektionseffizienz im Vergleich zu anderen lipidbasierten Reagenzien wird erreicht.
Nutzung der Vorteile von mRNA-Transfektion
Die Transfektion von mRNA erfordert keine nukleare Aufnahme, was zu einer schnelleren Proteinexpression als bei DNA-Transfektion führt, da die Translation von mRNA im Zytoplasma stattfindet. Außerdem besteht kein Risiko der genomischen Integration von mRNA, und die Transfektionseffizienz ist unabhängig vom Zellzyklus.
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). | |
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben | |
Lipid-basierte Transfektion | |
Nachhaltige Verpackung | |
Transfektionsreagenz | |
Ja |
Etablierte Zelllinien, Neuronale Zellen, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen | |
mRNA | |
Transfektion | |
Lipofectamine™ | |
1,5 ml | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.