Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ 3000 Transfektionsreagenz
GREENER_CHOICE
Das Lipofectamine™ 3000-Transfektionsreagenz beruht auf unserem modernsten Lipid-Nanopartikel-Verfahren und liefert überragende Transfektion mit verbesserten und reproduzierbaren Anwendungsergebnissen.
Marke:  Invitrogen™ L3000075
5074.50 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15222475
  • 6030.00 € / 7.50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Etablierte Zelllinien, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen
Plasmid-DNA, synthetische siRNA, RNAi-Plasmide (shRNA, miR)
Transfektion
Lipofectamine™
5 x 1,5 ml
Enthält ein Fläschchen Lipofectamine™ 3000 Reagenz und ein Fläschchen P3000TM Verstärkerreagenz. Bei 2–8 °C lagern. Nicht einfrieren.
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
Lipid-basierte Transfektion
Nachhaltige Verpackung
Transfektionsreagenz
Ja
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3060789 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberL3000075
Chargennummer3060757 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberL3000075
Chargennummer3060757 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberL3000075
Chargennummer3028166A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberL3000075
Chargennummer2474281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberL3000075
Name des Produkts
Invitrogen™ Lipofectamine™ 3000 Transfektionsreagenz > 5 x 1,5 ml