Learn More
Gibco™ Essential 8™ Flex Medium-Kit
Essential 8™ Flex ist ein Xeno-freies und nährbodenfreies Medium für die Kultivierung humaner pluripotenter Stammzellen (PSC), das ohne Wochenendversorgung auskommt. Das Gibco™ Essential ™ 8 Flex Medium-Kit wird als ein praktisches Zwei-Komponenten-Kit (500 ml Basalmedium und 10 ml Supplement) geliefert.
Marke: Gibco™ A2858501
348.65 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.51000kg
Beschreibung
- Bietet alle Vorteile von Essential 8 Medium, wie minimale Variabilität von Komponenten, zuverlässige und robuste Kulturen mit einem xeno-freien, cGMP-komform hergestellten Medium
- Das praktische Zwei-Komponenten-Kit (500 ml-Basalmedium und 10 ml-Supplement) und bei Verwendung mit Vitronektin (VTN-N) bietet ein definiertes System für die feerfreie Kultur menschlicher PSCs
- Flexibilität ist ein weiterer Vorteil
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Spezifikation
• 500 ml Basalmedium (Bei 2 bis 8 °C lagern und vor Licht schützen) • 10 ml Supplement (Bei -5 bis -20 °C lagern und vor Licht schützen) |
|
Xeno-Free | |
Stammzellmedien | |
cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR Teil 820 und ISO 13485 | |
1 Kit |
Embryonale Stammzellen (ESCs), induzierte pluripotente Stammzellen (iPSCs), humane Stammzellen | |
Feeder-frei, Stammzellen (human, iPS – induzierte pluripotente Stammzellen, embryonal) | |
Phenolrot | |
Essential 8™ | |
Supplement – Trockeneis, Basal – Umgebungstemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.