Learn More
Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Thermocycler
Artikelnummer. 15224438 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Gewährleistung:
Beschränkte Garantie
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15224438
Marke: Applied Biosystems™ A24811
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kleine, anwenderfreundliche und genaue Thermocycler für alle alltäglichen PCR-Anwendungen im Labor
The SimpliAmp Thermal Cycler is a small, easy-to-use, and accurate thermal cycler that suits any lab's needs for everyday PCR. It is crafted with the reliable engineering and performance you've come to expect from Applied Biosystem instruments. It is elegantly designed to deliver quiet cycling and features an innovative, safe heated lid and a large LCD color touchscreen.
  • Ein kleiner, benutzerfreundlicher und präziser Thermocycler, der den Anforderungen jedes Labors für die tägliche PCR gerecht wird
  • Hergestellt mit der zuverlässigen Technik und Leistung, die man von Applied Biosystem™ Geräten erwartet
  • Das elegante Design sorgt für leise Zyklen und bietet einen innovativen, sicheren beheizten Deckel und einen großen LCD-Farb-Touchscreen
  • VeriFlex™ Blöcke bieten 3 unabhängige Temperaturzonen für eine präzise Temperaturkontrolle während der PCR-Optimierung
  • Der große und reaktionsschnelle Farb-Touchscreen vereinfacht die Bedienung des Geräts durch eine leicht verständliche Benutzeroberfläche
  • Bequeme Überwachung des Geräts von überall mit unserer kostenlosen mobilen App PCR Essentials
  • Der innovative beheizte Deckel ist einfach zu bedienen und schützt Ihre wertvollen Proben
  • Im geöffneten Zustand befindet er sich in einer aufrechten Position, so dass der Griff leicht zugänglich ist. Ziehen Sie den Griff nach vorne, um den Deckel mit Leichtigkeit zu schließen
  • Schließen Sie einfach ein USB-Laufwerk an und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Daten mühelos zu sichern
  • Es steht eine Bibliothek mit Simulationsmodi zur Verfügung, so dass Sie ein Experiment mit denselben Rampenraten wie mit einem früheren oder einem anderen Gerät durchführen können
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Thermische Genauigkeit ±0,25 °C (35 bis 99,9 °C)
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Zur Verwendung mit (Geräte) GeneAmp 2700, GeneAmp 9700, Veriti Thermocycler, 2720 Thermocycler
Thermische Gleichmäßigkeit <0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
Abmessungen 46 x 24 x 21 cm (18,1 x 9,5 x 8,3 in.)
Fassungsvermögen 96-well
Spannung 100 bis 240 V
Displaytyp 8-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen
Produkttyp Thermocycler
Gewährleistung Beschränkte Garantie
Temperaturbereich 0 °C bis 100 °C
Benutzeroberfläche USB, WLAN, Ethernet
Wirkleistung 600 W
Max. Anstiegsrate 4 °C/s (Block), 3 °C/s (Probe)
Anzahl Programme > 1.000 Protokolle
Menge 1 Instrument
Gewicht 8,3 kg (18,3 lb.)
Blockkonfigurationen Veriflex Block
Afficher plus Afficher moins
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis