Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Schneller Advanced Master-Mix
Artikelnummer. 13428456 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Set
1 Stück
10 Milliliter
5 Stück
50 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13428456
Marke: Applied Biosystems™ 4444556
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ schneller fortschrittlicher Mastermix wurde entwickelt, um die Leistungsfähigkeit konventioneller Mastermixe zu erreichen bzw. zu übertreffen, insbesondere hinsichtlich kürzerer Laufzeiten (<40 Minuten).
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in less time on an array of qPCR instrument platforms. It provides best in class performance, including the widest quantifiable range, in both single and duplex reactions, even with challenging targets. TaqMan Fast Advanced Master Mix contains AmpliTaq Fast DNA Polymerase, uracil-N-glycosylase (UNG), dNTPs with dUTP, ROX dye (passive reference), and optimized buffer components. It is supplied at a 2X concentration.
  • Der TaqMan Fast Advanced Mastermix bietet eine genaue Quantifizierung und Zuverlässigkeit in kürzerer Zeit auf einer Reihe von qPCR-Geräteplattformen
  • Bietet schnelle, erstklassige Leistung, darunter einen der breitesten quantifizierbaren Bereiche, sowohl bei Einzel- als auch bei Duplexreaktionen, auch bei anspruchsvollen Zielen
  • Der TaqMan Fast Advanced Mastermix enthält AmpliTaq Fast DNA-Polymerase, Uracil-N Glycosylase (UNG), dNTPs mit dUTP, ROX-Farbstoff (passive Referenz) und optimierten Puffer als Komponenten.
  • Entwickelt für eine Leistung, die der von Standard-Mastermixes entspricht oder diese übertrifft
  • Dieser Mastermix hält sein hohes Leistungsniveau in vorbereiteten Reaktionen für bis zu 72 Stunden aufrecht
  • Geliefert in zweifacher Konzentration
  • Lagerung bei 4 °C
Zu den Merkmalen des TaqMan Fast Advanced Master Mix gehören:
  • Erstklassige Leistung – überlegene Empfindlichkeit, Genauigkeit, hoher Dynamikbereich sowie überlegene Spezifität im Vergleich zu herkömmlichen Mischungen im Standardmodus
  • Ausgelegt für verbesserte Stabilität im Labor – in vorbereiteten Reaktionen bei Raumtemperatur bis zu 72 Stunden stabil
  • Optimiert für das Multiplexing – validiert für den Duplexbetrieb mit exogenen und endogenen internen Positivkontroll-Assays
  • Reduzierte Durchlaufzeiten – optimiert für den Schnellmodus schneller Instrumente sowie für Schnellzyklusbedingungen bei Standardinstrumenten
  • Nahtlose Übergänge in Ihre Experimente – validiert durch TaqMan Genexpressions-Assays und microRNAs sowie TaqMan Array Mikrofluidik-Karten
Bestellinformation
Versandbedingungen:Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Röhrchen (1 ml) 2x TaqMan Fast Advanced Mastermix, ausreichend für 100 Reaktionen
TaqMan Fast Advanced Mastermix enthält AmpliTaq Fast DNA-Polymerase, Uracil-N Glycosylase (UNG), dNTPs (mit dUTP), ROX Farbstoff (passive Referenz) und optimierten Puffer.
Bei 4 °C lagern.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Form Flüssig
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase AmpliTaq Fast DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System
Multiplex-Funktion Duplex
Passiver Referenzfarbstoff ROX (Pre-mixed)
Produktlinie TaqMan
Produkttyp Fast Advanced Mastermix
Menge 1 x 1 ml
Versandbedingung Nasseis
Zielspezifität cDNA or gDNA only
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gene Expression, DNA Quantitation, Presence/Absence, miRNA analysis
Thermostabilität 72 hr., Assembled Reaction
Wiedergabetreue (vs. Taq) 2 X
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Probentyp DNA (genomisch), cDNA
Volumen 1 ml
Enthält dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) High