Learn More
Macherey-Nagel™ Lipodex™ C GC-Kapillarsäule
Ermöglicht die Analyse vieler Verbindungen ohne Derivatisierung. Macherey-Nagel™ LIPODEX™ C Kapillarsäulen für GC sind Phasen mit sieben β-Cyclodextrin-Glukoseeinheiten für die Enantiomertrennung in der Gaschromatographie. Diese lipophile Phase mit langen nicht polaren Liganden ist eine chemisch nicht gebundene Phase.
1375.00 € - 2065.00 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
Stationäre Phase | Lipodex™ C |
Typ | GC Kapillarsäule |
Max. Temperatur | Für isotherme Vorgänge:200 °C, Für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm:220 °C |
Benachrichtigungen:
Wasser als Lösungsmittel ist für alle Cyclodextrinphasen strengstens verboten. Es wird empfohlen, die Probe zu trocknen und in einem geeigneten nicht polaren Lösungsmittel aufzulösen.
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10482191
|
Macherey-Nagel™
723364.25 |
25 m |
1375.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10177440
|
Macherey-Nagel™
723364.50 |
50 m |
2065.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Ein großer Vorteil der LIPODEX-Säulen besteht darin, dass viele Verbindungen ohne Derivatisierung analysiert werden können. Bei bestimmten Substanzen kann die Enantioselektivität jedoch durch Bildung von Derivaten günstig beeinflusst werden. Die regioselektive Alkylierung und/oder Acylierung der Hydroxylgruppen führt zu lipophilen Phasen mit unterschiedlicher Enantioselektivität, die sich gut für GC-Enantiomer-Analysen eignen.
Es ist nicht möglich, eine allgemeine Vorhersage zu machen, welche LIPODEX™-Phase eine gegebene Trennungsaufgabe lösen könnte. Auch bei Verbindungen mit geringen strukturellen Unterschieden oder innerhalb homologer Serien kann die Enantiodifferenzierung ganz anders sein.
- Basismaterial: zyklische Oligosaccharide, die aus sieben β-Cyclodextrin-Glucoseeinheiten bestehen, die durch α-1,4-Verbindungen miteinander verbunden sind
- Heptakis-(2,3,6-Tri-O-Pentyl)-β-Cyclodextrin
- Liganden: R2=R3=R6=Pentyl; n=2
- Empfohlen für Alkohole, Zyanhydrine, Olefine, Hydroxycarbonsäureester, Alkylhalogenide
Spezifikation
0,4 mm | |
Lipodex™ C | |
Für isotherme Vorgänge:200 °C, Für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm:220 °C | |
Lipodex™ C | |
Je 1 |
0,25 mm | |
GC Kapillarsäule | |
GC-Enantiomertrennung | |
Unpolar |