Learn More
Macherey-Nagel™ Lipodex™ A GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10527342 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 m
50 m
Packungsgröße:
1 Stück
Wasser als Lösungsmittel ist für alle Cyclodextrinphasen strengstens verboten. Es wird empfohlen, die Probe zu trocknen und in einem geeigneten nicht polaren Lösungsmittel aufzulösen.
Artikelnummer. 10527342
Marke: Macherey-Nagel™ 723360.50
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser als Lösungsmittel ist für alle Cyclodextrinphasen strengstens verboten. Es wird empfohlen, die Probe zu trocknen und in einem geeigneten nicht polaren Lösungsmittel aufzulösen.
Ermöglicht die Analyse vieler Verbindungen ohne Derivatisierung. Macherey-Nagel™ LIPODEX™ A Kapillarsäulen für GC sind Phasen mit sechs α-Cyclodextrin-Glukoseeinheiten für die Enantiomertrennung in der Gaschromatographie. Diese lipophile Phase mit langen nicht polaren Liganden ist eine chemisch nicht gebundene Phase.
Ein großer Vorteil der LIPODEX-Säulen besteht darin, dass viele Verbindungen ohne Derivatisierung analysiert werden können. Bei bestimmten Substanzen kann die Enantioselektivität jedoch durch Bildung von Derivaten günstig beeinflusst werden. Die regioselektive Alkylierung und/oder Acylierung der Hydroxylgruppen führt zu lipophilen Phasen mit unterschiedlicher Enantioselektivität, die sich gut für GC-Enantiomer-Analysen eignen.
Es ist nicht möglich, eine allgemeine Vorhersage zu machen, welche LIPODEX™-Phase eine gegebene Trennungsaufgabe lösen könnte. Auch bei Verbindungen mit geringen strukturellen Unterschieden oder innerhalb homologer Serien kann die Enantiodifferenzierung ganz anders sein.
  • Basismaterial: zyklische Oligosaccharide, die aus sechs α-Cyclodextrin-Glucoseeinheiten bestehen, die durch α-1,4-Verbindungen miteinander verbunden sind
  • Hexakis-(2,3,6-Tri-O-Pentyl)-α-Cyclodextrin
  • Liganden: R2=R3=R6=Pentyl; n=1
  • Empfohlen für Kohlenhydrate, Polyole, Diole, Hydroxycarbonsäureester, (Epoxid-) Alkohole, Glycerinderivate, Spiroacetale, Ketone, Alkylhalogenide
Spezifikation
Max. Temperatur Für isotherme Vorgänge:200 °C, Für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm:220 °C
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Lipodex™ A
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC-Enantiomertrennung
Länge (metrisch) 50 m
Verpackungsmaterial Lipodex™ A
Polarität Unpolar
Menge Je 1