Learn More
Thermo Scientific Chemicals Linolsäure, 99 %
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Linoleic acid |
Schmelzpunkt | -5.0°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 0.9000g/mL |
Siedepunkt | 229.0°C to 230.0°C (16.0 mmHg) |
Flammpunkt | >112°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Linolsäure, 99 % >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur