Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) R-PE Antibody Labeling Kit
Artikelnummer. p-7070036 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 100 μg Reaktion
1 x 5 mg Reaktion
1 mg Reaktion
3 x 0.01 mg Reaktion
3 x 60 μg Reaktion
5 x 1 mg Reaktion
Packungsgröße:
1 Set
3 Milligramm
60 Mikrogramm
600 Mikrogramm
Artikelnummer. 18785583
Marke: Novus Biologicals™ 7030003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Applications: Flow Cytometry
R-Phycoerythrin (R-PE) is a fluorescent protein from the phycobiliprotein family, and is isolated from red algae. The absorbance spectrum of R-PE covers a broad range of excitation wavelengths, which provides an advantage for multi-color immunofluorescent staining or cell sorting. R-PE is one of the most intensely fluorescent phycobiliprotein having orange fluorescence. It is significantly brighter and more photostable than conventional organic fluorophores and it has a high quantum yield.
Bestellinformation
Quantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at -20°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles.
Menge 5 x 1 mg Reaktion
Konjugat PE
Produkttyp R-PE Antibody Labeling Kit