Learn More
Cole-Parmer™ Lightnin Heavy-Duty Gear Drive Mixer
Artikelnummer. 15447443 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Geschwindigkeit:
20 bis 280 U/min
20 bis 350 U/min
Modell:
EV5P25A1D36.
EV5P25A1F48.
EV5P25A1J60.
EV5P25ET1F48.
EV5P25M1E36.
EV5P25M1F48.
EV5P25M1J60.
EV5P25T1F48.
EV5P25T1J60.
EV5P50A2L36.
EV5P50M2L36.
EV5P50T2L36.
EV5P5OAIP60.
EV6P75M2X60.
EV6P75T2T48
EV6P75T2X60.
Motortyp:
Druckluftantrieb
TEFC
TENV
XPRF
Drehmoment:
1440 in. oz.
2701 in. oz.
720 in. oz.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15447443
Marke: Cole-Parmer™ 5031006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lightnin Heavy-Duty Gear Drive Mixers are ideal for mixing your high-viscosity materials or large batches of water-like fluids. All models maintain speeds from 20 to 350 rpm (20:1 ratio) and generate enough torque to mix highly viscous fluids.
  • Im Lieferumfang enthalten:
    • Welle 316 SS, Impeller 316 SS A-310 und Antriebshohlwelle mit Stellschraube.
    • Die Modelle 50310-68, -70 und -72 verfügen zudem über einen Spund-Adapter und einen klappbaren Impeller.
  • Weitere Informationen zu diesem Produkt
    • Diese drehzahlvariablen Mischer mit Getriebe eignen sich ideal zum Mischen von hochviskosen Materialien und von großen Mengen wasserähnlicher Flüssigkeiten. Alle Modelle können Drehzahlen von 20 bis 350 U/min (Übersetzungsverhältnis 20:1) halten. Mit dem erzeugten Drehmoment können hochviskose Flüssigkeiten gemischt werden.
    • Getriebe-Mischer mit um 20°> schwenkbaren Tankklemmen (im Lieferumfang enthalten). Erhältlich mit Druckluftantrieb oder mit elektrischem Antrieb.
    • Wählen Sie aus drei Drehzahloptionen: mit 20 bis 350 U/min (Übersetzungsverhältnis 20:1), mit 20 bis 280 U/min (Übersetzungsverhältnis 14:1) oder mit fester Drehzahl von 350 oder 280 U/min. Die 3⁄4-PS-Mischer erzeugen hohe Drehmomente für Anwendungen mit hochviskosen Medien.
Spezifikation
Geschwindigkeit 20 bis 350 U/min
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,75 in.
Durchmesser (metrisch) Welle 19,05 mm
PS 1/2 PS
Enthält Welle 316 SS, Impeller 316 SS A-310 und Antriebshohlwelle mit Stellschraube.
Material Edelstahl 316
Modell EV5P50A2L36.
Motortyp Druckluftantrieb
Drehmoment 1440 in. oz.