Learn More
Cole-Parmer™ Lightnin Heavy-Duty Gear Drive Mixer
Lightnin Heavy-Duty Gear Drive Mixers are ideal for mixing your high-viscosity materials or large batches of water-like fluids. All models maintain speeds from 20 to 350 rpm (20:1 ratio) and generate enough torque to mix highly viscous fluids.
Marke:  Cole-Parmer™ 50310-04
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15437443
  • 7665.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Im Lieferumfang enthalten:
    • Welle 316 SS, Impeller 316 SS A-310 und Antriebshohlwelle mit Stellschraube.
    • Die Modelle 50310-68, -70 und -72 verfügen zudem über einen Spund-Adapter und einen klappbaren Impeller.
  • Weitere Informationen zu diesem Produkt
    • Diese drehzahlvariablen Mischer mit Getriebe eignen sich ideal zum Mischen von hochviskosen Materialien und von großen Mengen wasserähnlicher Flüssigkeiten. Alle Modelle können Drehzahlen von 20 bis 350 U/min (Übersetzungsverhältnis 20:1) halten. Mit dem erzeugten Drehmoment können hochviskose Flüssigkeiten gemischt werden.
    • Getriebe-Mischer mit um 20°> schwenkbaren Tankklemmen (im Lieferumfang enthalten). Erhältlich mit Druckluftantrieb oder mit elektrischem Antrieb.
    • Wählen Sie aus drei Drehzahloptionen: mit 20 bis 350 U/min (Übersetzungsverhältnis 20:1), mit 20 bis 280 U/min (Übersetzungsverhältnis 14:1) oder mit fester Drehzahl von 350 oder 280 U/min. Die 3⁄4-PS-Mischer erzeugen hohe Drehmomente für Anwendungen mit hochviskosen Medien.
Spezifikation
Spezifikation
20 bis 350 U/min
19,05 mm
Welle 316 SS, Impeller 316 SS A-310 und Antriebshohlwelle mit Stellschraube.
EV5P50M2L36.
1440 in. oz.
0,75 in.
1/2 PS
Edelstahl 316
TENV