Learn More
OHAUS™ Schüttler für einfache Anforderungen
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Orbit:
3 mm
15 mm
Tragkraft (metrisch):
3,6 kg
Reglertyp:
Analog
Digital
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Digitale Steuerung
- Ideal für eine Vielzahl von allgemeinen Schüttelanwendungen
- Das Tablett enthält eine rutschfeste Gummimatte
- Entfernen Sie die Matte zur direkten Montage einer Vielzahl optionaler Kolbenklemmen oder Röhrchengestelle direkt auf dem Tablett
- LED-Anzeigen für Drehzahl und Laufzeit
- Analogsteuerung
- Entwickelt für Schulungslabore oder einfache Schüttelanwendungen
- Mikroprozessorsteuerung für variable Drehzahlseinstellung
- Sehr flache Bauweise
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 3 mm |
| Tragkraft (metrisch) | 3,6 kg |
| Genauigkeit der Drehzahlregelung | ±2 % der eingestellten Geschwindigkeit |
| Drehzahlbereich | 100 bis 1200 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz, 5 A |
| Temperaturbereich (metrisch) | -10°bis +60 °C |
| Stromstärke | 5 A |
| Produkttyp | Schüttler, leichte Beanspruchung |
| Zertifizierung/Konformität | CE, TÜV |
| Steckertyp | EU-Stecker |
| Mehr anzeigen |