Learn More
OHAUS™ Schüttler für einfache Anforderungen
Artikelnummer. 15772199 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Orbit:
3 mm
15 mm
Tragkraft (metrisch):
3,6 kg
Reglertyp:
Analog
Digital
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15772199
Marke: OHAUS™ 30391893
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
OHAUS™ Leichtlastschüttler für Anwendungen mit leichteren Lasten, die genaue und reproduzierbare Ergebnisse erfordern.
  • Digitale Steuerung
    • Ideal für eine Vielzahl von allgemeinen Schüttelanwendungen
    • Das Tablett enthält eine rutschfeste Gummimatte
    • Entfernen Sie die Matte zur direkten Montage einer Vielzahl optionaler Kolbenklemmen oder Röhrchengestelle direkt auf dem Tablett
    • LED-Anzeigen für Drehzahl und Laufzeit
  • Analogsteuerung
    • Entwickelt für Schulungslabore oder einfache Schüttelanwendungen
    • Mikroprozessorsteuerung für variable Drehzahlseinstellung
    • Sehr flache Bauweise
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 15 mm
Tragkraft (metrisch) 3,6 kg
Drehzahlbereich 40 bis 300 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperaturbereich (metrisch) 0°bis 40 °C
Stromstärke 2,5 A
Produkttyp Schüttler, leichte Beanspruchung
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV
Steckertyp EU-Stecker
Material Aluminiumplattform
Tiefe (angloamerikanisch) 16,3 in.
Tiefe (metrisch) 41,3 cm
Abmessungen (L x B) Plattform 29,9 x 22,2 cm
Abmessungen (L x B x H) 41,3 x 26 x 10,8 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4,3 in.
Höhe (metrisch) 10,8 cm
Länge (angloamerikanisch) 16,30 in.
Länge (metrisch) 41,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 10,3 in.
Breite (metrisch) 26 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 24 lb.
Gewicht (metrisch) 10,9 kg
Reglertyp Analog
Beschreibung Schüttler, leichte Beanspruchung, SHLD0415AL, EU
Modell SHLD0415AL
Motortyp Bürstenloser Gleichstrommotor, Dreifach-Exzenterantrieb
Zeitschaltbereich 1 s bis 160 h
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.