Learn More
OHAUS™ Schüttler für einfache Anforderungen
Artikelnummer. 15702209 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Orbit:
3 mm
15 mm
Tragkraft (metrisch):
3,6 kg
Reglertyp:
Analog
Digital
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15702209
Marke: OHAUS™ 30391914
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
OHAUS™ Leichtlastschüttler für Anwendungen mit leichteren Lasten, die genaue und reproduzierbare Ergebnisse erfordern.
  • Digitale Steuerung
    • Ideal für eine Vielzahl von allgemeinen Schüttelanwendungen
    • Das Tablett enthält eine rutschfeste Gummimatte
    • Entfernen Sie die Matte zur direkten Montage einer Vielzahl optionaler Kolbenklemmen oder Röhrchengestelle direkt auf dem Tablett
    • LED-Anzeigen für Drehzahl und Laufzeit
  • Analogsteuerung
    • Entwickelt für Schulungslabore oder einfache Schüttelanwendungen
    • Mikroprozessorsteuerung für variable Drehzahlseinstellung
    • Sehr flache Bauweise
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 15 mm
Tragkraft (metrisch) 3,6 kg
Genauigkeit der Drehzahlregelung ±2 U/min, über 100 U/min ± 2 % der eingestellten Drehzahl
Drehzahlbereich 40 bis 300 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperaturbereich (metrisch) -10°bis +60 °C
Stromstärke 5 A
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV
Material Aluminiumplattform
Tiefe (angloamerikanisch) 16,3 in.
Tiefe (metrisch) 41,3 cm
Abmessungen (L x B) Plattform 29,9 x 22,2 cm
Abmessungen (L x B x H) 41,3 x 26 x 10,8 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4,3 in.
Höhe (metrisch) 10,8 cm
Länge (angloamerikanisch) 16,30 in.
Länge (metrisch) 41,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 10,3 in.
Breite (metrisch) 26 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 24 lb.
Gewicht (metrisch) 10,9 kg
Reglertyp Digital
Beschreibung Schüttler, leichte Beanspruchung, SHLD0415DG, EU
Modell SHLD0415DG
Motortyp Bürstenloser Gleichstrommotor, Dreifach-Exzenterantrieb
Zeitschaltbereich 1 s bis 160 h