Learn More
Fisherbrand™ mini uses AA batteries (supplied) 161mm x 135mm x
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
161 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Perfekt für enge Labore oder Klassenzimmer
- Kann durch seine geringe Größe in einer Schublade oder auf dem Labortisch gelagert werden
- Das Sichtfeld von 10 x 127 mm ist ideal für 96-Well Platten, Petrischalen, Elektrophorese-Gele, Dias und Folien
- Stromversorgung durch vier AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) für einen tragbaren Leuchtkasten
Spezifikation
Spezifikation
| Akkutyp | AAA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 96-Well-Platten, Petrischalen, Elektrophoresegele, Objektträger und Folien |
| Höhe (metrisch) | 44 mm |
| Länge (metrisch) | 161 mm |
| Breite (metrisch) | 135 mm |