Learn More
JULABO™ Abnehmbare Badabdeckung für PURA™ Wasserbäder
Aufklappbare, transparente Badabdeckung für PURA™ Wasserbad bis 99,9°C. Schützt vor Wasserverlust durch Verdunstung. Die Badabdeckung ist gefertigt aus Plexiglass und Polycarbonat.
161.00 € - 317.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Aufklappbare Badabdeckung |
---|---|
Material | Plexiglas und Polycarbonat |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16266611
|
JULABO™
9970580 |
PURA™ 4 |
161.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16276611
|
JULABO™
9970581 |
PURA™ 10 |
235.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16286611
|
JULABO™
9970582 |
PURA™ 14 |
230.88 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16296611
|
JULABO™
9970583 |
PURA™ 22 |
293.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16206621
|
JULABO™
9970584 |
PURA™ 30 |
317.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Zubehör für PURA™
- Schützt vor Wasserverlust durch Verdunstung
- Schützt Proben vor Verunreinigun
- Aus Plexiglas und Polycarbonat gefertigt
Spezifikation
Aufklappbare Badabdeckung | |
Plexiglas und Polycarbonat |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
JULABO™ Abnehmbare Badabdeckung für PURA™ Wasserbäder