Learn More
Applied Biosystems™ ViiA™ 7 Array Card Spectral Calibration Kit
Artikelnummer. 15873364 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kit
Packungsgröße:
1 Set
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15873364
Marke: Applied Biosystems™ 4432314
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Leere Array-Karten und sieben Röhrchen mit Kalibrierfarbstoffen, einschließlich: FAM™-Farbstoff, VIC™-Farbstoff, ROX™-Farbstoff, ROI-Farbmischung, Hintergrundpuffer, FAM/ROX-Farbstoff, VIC/ROX-Farbstoff
Führen Sie eine Spektralkalibrierung, ROI-Kalibrierung (Region-of-Interest) und Normalisierung auf den Systemen Viia™ 7 oder QuantStudio™ 7 Flex oder 12K Flex mit Array-Kartenblock durch. Applied Biosystems™ Viia™ 7 Array Card Spectral Calibration Kit enthält leere Array-Karten und sieben Röhrchen mit Kalibrierfarbstoffen.
Es enthält leere Array-Karten und sieben Röhrchen mit Kalibrierfarbstoffen, darunter: FAM™-Farbstoff, VIC™-Farbstoff, ROX™-Farbstoff, ROI-Farbmischung, Hintergrundpuffer, FAM™/ROX™-Farbstoff, VIC™/ROX™-Farbstoff. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.Die Farbstoffformulierungen für Ihr ViiA™ 7-, QuantStudio™ 7 oder QuantStudio™ 12K Flex-System verbessern die Ergebnisse mit Multiplexing, indem sie Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer darstellen.
Das Applied Biosystems™ ViiA™ 7 Array-Karte-Kit für Spektralkalibrierung enthält leere Array-Karten und sieben Röhrchen mit Kalibrierfarbstoffen, darunter: FAM™-Farbstoff, VIC™-Farbstoff, ROX™-Farbstoff, ROI-Farbmischung, Hintergrundpuffer, FAM™⁄ROX™-Farbstoff, VIC™⁄ROX™-Farbstoff.
Die Farbstoffformulierungen für ViiA™ 7-, QuantStudio™ 7 oder QuantStudio™ 12K Flex-System verbessern die Ergebnisse mit Multiplexing, indem sie Fluoreszenzspektren, die in Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer darstellen.
Bestellinformation
Platten bei -15 bis -25 °C lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format 384-Well-Mikrofluidik-Karte
Inhalt und Lagerung Lagern Sie 7 Röhrchen mit Kalibrierfarbstoffen bei -15 bis -25 °C.
Kalibrierter Farbstoff FAM, ROX, VIC
Zur Verwendung mit (Geräte) QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 7, Viia™ 7 System
Produktlinie ViiA
Produkttyp Array-Karten-Spektralkalibrierungskit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Menge 1 kit
Kalibrierungsart Spektralkalibrierung, ROI-Kalibrierung (Region of Interest), Normalisierung