Learn More
Applied Biosystems™ Standard Calibration Install Kit, 96-well
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
- 1 Kalibrierplatte für den Hintergrund
- 1 Kalibrierplatte für den Untersuchungsbereich (ROI)
- 6 Spektral-Kalibrierplatten mit FAM™
- SYBR™ Green I
- VIC™ NED™ TAMRA™ und ROX™ Farbstoffstandards
- 2 Kalibrierplatten für Normalisierung
- 1 RNase P-Geräteverifikationsplatte
Enthält Kalibrierplatten zur Durchführung einer Spektralkalibrierung mit FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™ Green, Tamra™, NED™ Farbstoffen, Platten zur Durchführung einer ROI-Kalibrierung (Region-of-Interest), Normierungskalibrierung und zur Durchführung einer RNase-P-Verifizierung. Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.Die Farbstoffformulierungen für Ihr ViiA™7 System verbessern die Ergebnisse bei Multiplexing, indem sie Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer darstellen.
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts.
Bestellinformation
Kit bei -5 ° bis -30 °C lagern
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Lieferumfang enthalten: • 1 Hintergrund-Kalibrierplatte • 1 ROI-Kalibrierplatte • 6 spektrale Kalibrierplatten mit FAM, SYBRA™ Green, VIC, NED, TAMRA und ROX Farbstoffstandards • 2 Normalisierungsplatten • 1 RNase P Geräteverifikationsplatte. Kit bei -5 bis -30 °C lagern. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, VIIa™ 7 Systeme |
| Produkttyp | Kalibrierungs-Installationskit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real Time PCR (qPCR) |
| Menge | 1 kit |
| Kalibrierungsart | Spektralkalibrierung |