Learn More
Invitrogen™ iBind™ Fluorescent Detection (FD) Solution Kit
Optimiert für Western Blotting mit Fluoreszenz-konjugierten Antikörpern. Das Invitrogen™ iBind™ Lösungskit für den Fluoreszenznachweis (FD) ist für die Verwendung mit dem iBind™ Flex Western-Gerät (SLF2000) zum Infrarotnachweis und die semiquantitative Analyse mit zwei Wellenlängen vorgesehen.
Marke: Invitrogen™ SLF1019
Beschreibung
Jedes iBind™ Lösungskit für den Fluoreszenznachweis (FD) enthält ausreichend Lösung für 10 Mini-Membran-Reaktionen. Für die Verwendung dieses Kits sind ein iBind™ Western Device und eine iBind™ Karte erforderlich.
- Optimierte Lösungen — Ideale Viskosität für das Blockieren, Waschen und die Antikörperverdünnung
- Lange Haltbarkeit – das iBind™ FD-Lösungskit lässt sich 12 Monate lang bei 4 °C lagern
- Bessere Antigen-Antikörper-Interaktion – Lösungen fließen zwischen iBind™ Karte und Membran und gewährleisten so eine maximale Interaktion zwischen Protein und Antikörper
Über das iBind™ Western-Gerät:
Das iBind™ Western-Gerät ist ein automatisiertes Gerät zum Verarbeiten von Western Blots, das jeden Schritt von der Blockierung über das Waschen bis hin zur Antikörperinkubation über sequenziellen lateralen Fluss (SLF) durchführt. SLF ermöglicht die zeitnahe Freisetzung und den Fluss von Lösungen und Antikörpern gegen die Membran ohne externe Stromquelle. Jede Lösung wird über SLF aus den iBind™ Geräte-Wells auf eine iBind™ Karte freigegeben. Die Lösungen werden dann langsam in Richtung Kartenstapelbereich gesogen. Die Glasfaser-Matrix der Karte ermöglicht einen homogenen und gleichmäßigen Fluss der Lösungen hin zur Membran und verstärkt damit die Antigen-Antikörper-Interaktion.
Spezifikation
Lösungskit | |
Western Blot | |
iBind™ | |
10 Mini-Membran-Reaktionen | |
Enthält: 1 Flasche 5x-Puffer, 2 Fläschchen 100x-Additiv, 1 Fläschchen 10 % SDS Bei 2 – 8 °C lagern. |
Fluoreszent | |
Nitrozellulose, PVDF | |
1 kit | |
1 Flasche 5x-Puffer, 2 Fläschchen 100x-Additiv, 1 Fläschchen 10 % SDS |